Learn More
Oxyde de bismuth(III), NanoArc™ BI-7300, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422387 25 g 25g
15432387 100 g 100g
15442387 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15422387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045582.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Bismuth(III) oxide is used in solid-oxide fuel cells. It is also used in optical glasses, to replace lead oxide in whitewares, luxes, varistor formulations and ceramic capacitor formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Particule opaque à rayons X
  • L’oxyde de bismuth NanoArc™ peut être incorporé à des polymères ou systèmes de revêtement pour renforcer l’opacité aux rayons X, tandis que la petite taille des particules garantit une altération minimale des propriétés physiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1304-76-3
Formule moléculaire Bi2O3
Poids moléculaire (g/mol) 465.96
Numéro MDL MFCD00003462
Clé InChI TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Spécification
Point d’ébullition ∼1890°C
Nom chimique ou matériau Bismuth (III) oxide NanoArc™ BI-7300
Point de fusion 817°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Merck Index 14,1273
Informations sur la solubilité Soluble in acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 465.96
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Odeur Odorless
Densité 8.9 g/mL