Learn More
Oxyde de bismuth(III), Puratronic™, 99,9995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11310879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11310879 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11310879 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010658.A1
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 1304-76-3 | Bi{2}O{3}
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition ca 1890°C
Point de fusion 817°C
CAS 1304-76-3
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Formule moléculaire Bi{2}O{3}
Pourcentage de pureté 99.9995%