Learn More
Oxyde de bismuth(III), TRC
Code produit 30337479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337479 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337479 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB4973431G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) oxide
CAS 1304-76-3
Quantité 1 g
Formule moléculaire Bi2O3
Synonyme Bismuth oxide (Bi2O3), B 18401, Bismuth oxide, Bismuth oxide (BiO1.5), Bismuth sesquioxide, Bismuth sesquioxide (Bi2O3), Bismuth trioxide, Bismuth yellow, Bismuth(3+) oxide, Bismuth(III) oxide, Bismuthous oxide, C.I. 77160, Dibismuth trioxide, NanoArc Bismuth Oxide, Nanotek, Tomatec 42-970A
Formule InChI InChI=1S/2Bi.3O
SMILES O=[Bi]O[Bi]=O
Nom IUPAC oxo(oxobismuthanyloxy)bsmuttane
Poids moléculaire (g/mol) 465.959
Poids de la formule 465.9455