Learn More
Oxyde de bismuth(III), TRC
Code produit 30339468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339468 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339468 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB497343500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) oxide
CAS 1304-76-3
Quantité 500 mg
Formule moléculaire Bi2O3
Synonyme Bismuth oxide (Bi2O3), B 18401, Bismuth oxide, Bismuth oxide (BiO1.5), Bismuth sesquioxide, Bismuth sesquioxide (Bi2O3), Bismuth trioxide, Bismuth yellow, Bismuth(3+) oxide, Bismuth(III) oxide, Bismuthous oxide, C.I. 77160, Dibismuth trioxide, NanoArc Bismuth Oxide, Nanotek, Tomatec 42-970A
Formule InChI InChI=1S/2Bi.3O
SMILES O=[Bi]O[Bi]=O
Nom IUPAC oxo(oxobismuthanyloxy)bsmuttane
Poids moléculaire (g/mol) 465.959
Poids de la formule 465.9455