Learn More
Oxychlorure de bismuth(III), 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15289866 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
50g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15289866
Brand: Thermo Scientific Acros 453840500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7787-59-9 | BiClO | 260.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7787-59-9
Formule moléculaire BiClO
Poids moléculaire (g/mol) 260.43
Clé InChI BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
CID PubChem 6328152
Nom IUPAC oxobismuth;hydrochloride
SMILES O=[Bi].Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) oxychloride
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 77.0 to 82.5% (Bi)
Formule linéaire O=BiCl
Merck Index 15,1274
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 260.43
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
compliance-icons
Product Identifier
  • Bismuth oxychloride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement