Learn More
Oxyiodure de bismuth(III), 98 %, pur, Thermo Scientific™
Code produit 15259866 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15259866 10 g 10g
15269866 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15259866 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453830100
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 7787-63-5
Formule moléculaire BiIO
Poids moléculaire (g/mol) 351.88
Clé InChI FCBARUADRQNVFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bismuth iodide oxide, biio, bismuth iii oxyiodide, bismuth oxyiodide, bismuth oxyiodide, bioi
CID PubChem 6367235
Nom IUPAC bismuth oxychloride ; iodure d’hydrogène
SMILES O=[Bi].I
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) oxyiodide
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Formule linéaire IBi=O
Merck Index 15,127
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 351.88
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth(III) oxyiodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement