Learn More
Bismuth(III) Subnitrate, 98%, Honeywell Fluka™
Code produit 15693200 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15693200 100 g Flacon poly 100g
15613210 5 g Flacon poly 5g
15603210 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15693200 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 310646100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
0.98
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1304-85-4
Numéro MDL MFCD00064844
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(Iii) Subnitrate
Point de fusion >500°C
Quantité 100 g
Formule linéaire Bi5O(OH)9(NO3)4
Numéro UN UN1477
Poids de la formule 1461.99g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon poly
Densité 5.29g/cm3