Learn More
Sous-nitrate de bismuth(III), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Product Code. 15680970 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
50 kg
Unit Size:
1kg
250g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15680970 1 kg 1kg
15690970 250 g 250g
15600980 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15680970 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 103341KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de DAB, USP, 71-74 % de base Bi (calc. à la substance sèche)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1304-85-4
Numéro MDL MFCD00064844
Specifications
Nom chimique ou matériau Bismuth(Iii) Subnitrate
Note relative au nom Meets analytical specification of USP
Quantité 1 kg
Formule linéaire Bi5O(OH)9(NO3)4
Numéro UN 1477
Poids de la formule 1461.99g/mol
Qualité puriss.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 71 to 74% Bi basis (calc. on dried substance)
Conditionnement Bouteille en plastique