Learn More
Sulfate de bismuth(III), 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bismuth(III) sulfate |
| Point de fusion | 405.0°C |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min |
| Formule linéaire | Bi2(SO4)3 |
| Merck Index | 15,1286 |
| Poids de la formule | 706.13 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Qualité | Pures |
RUO– À des fins de recherche uniquement