Learn More
Sulfate de bismuth(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
The esterification of thujopsene with bismuth(III) sulfate in carboxylic acids yeilds esters in 30%. Bismuth(III) sulfateis used as analytics reagents and medicine, it is also used in pharmaceutical industry. It is used to determine other metal sulphate salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’estérification du thujopsène avec du sulfate de bismuth(III) permet d’obtenir des esters de levures d’acides carboxylés à hauteur de 30 %. Le sulfate de bismuth(III) est utilisé comme réactif d’analyse et médicament ; il est également utilisé dans l’industrie pharmaceutique. Il permet de déterminer d’autres sels de sulfate de métal.
Solubilité
Soluble dans l’acide, insoluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bismuth(III) sulfate |
| Point de fusion | 405°C (decomposition) |
| Quantité | 25 g |
| Densité | 5.08 |
| Formule linéaire | Bi2(SO4)3 |
| Merck Index | 14,1286 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in acid,insoluble in water and ethanol. |
| Poids de la formule | 706.13 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et traitement
- Bismuth(III) sulfate
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.