Learn More
Sulfate de bismuth(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443237 100 g 100g
15433237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22007.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7787-68-0 | Bi2O12S3 | 706.13 g/mol
The esterification of thujopsene with bismuth(III) sulfate in carboxylic acids yeilds esters in 30%. Bismuth(III) sulfateis used as analytics reagents and medicine, it is also used in pharmaceutical industry. It is used to determine other metal sulphate salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’estérification du thujopsène avec du sulfate de bismuth(III) permet d’obtenir des esters de levures d’acides carboxylés à hauteur de 30 %. Le sulfate de bismuth(III) est utilisé comme réactif d’analyse et médicament ; il est également utilisé dans l’industrie pharmaceutique. Il permet de déterminer d’autres sels de sulfate de métal.
Solubilité
Soluble dans l’acide, insoluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-68-0
Formule moléculaire Bi2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 706.13
Numéro MDL MFCD00036140
Clé InChI BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H
Synonyme bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4
CID PubChem 198144
Nom IUPAC dibismuth(3+) trisulfate
SMILES [Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth(III) sulfate
Point de fusion 405°C (decomposition)
Quantité 100 g
Densité 5.08
Formule linéaire Bi2(SO4)3
Merck Index 14,1286
Informations sur la solubilité Soluble in acid,insoluble in water and ethanol.
Poids de la formule 706.13
Pourcentage de pureté 99%