Learn More
Lingot en alliage étain indium bismuth (métal de champ), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15432797
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Code produit. 15432797
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046895.A3
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal)
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Bi:In:Sn; 32.5:51:16.5 wt%
Quantité 2 kg
Forme Ingot
Informations sur la solubilité Insoluble in water.