Learn More
Lingot d’étain cadmium plomb bismuth (métal de Wood), Thermo Scientific Chemicals
Description
Wood's metal is useful as a low-melting solder, low-temperature casting metal, high temperature coupling fluid in heat baths, and as a fire-melted valve element in fire sprinkler systems in buildings. It is also used as a filler when bending thin-walled metal tube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal) |
| Couleur | Gris |
| Point de fusion | 71°C |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt% |
| Quantité | 100 g |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Lingot, alliage fusible |
| Notes de pourcentage du dosage | (métal de Wood) |
| Numéro UN | UN3077 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Sécurité et traitement
- Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H330-Mortel par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Lead, Cadmium