Learn More
Bismuth Nitrate Pentahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point d’ébullition | 80°C |
| Point de fusion | 30°C |
| CAS | 10035-06-0 |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 100 g |
| Formule moléculaire | BiN3O9·5H2O |
| Numéro MDL | 149157 |
| Poids de la formule | 485.07g/mol |