Learn More
Nitrate de bismuth pentahydraté, TRC
Code produit 30330653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330653 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330653 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB49730010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth Nitrate Pentahydrate
CAS 10035-06-0
Quantité 10 g
Formule moléculaire BiH13N3O14
Synonyme Bismuth(3+) Salt Nitric Acid Hydrate (3:1:5), Bismuth(3+) Salt Nitric Acid Pentahydrate (3:1:5), Bismuth Trinitrate Pentahydrate, Bismuth(III) Nitrate Pentahydrate, Granions de Bismuth
Formule InChI InChI=1S/Bi.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Nom IUPAC bismuth ; trinitrate ; pentahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 488.1
Poids de la formule 484.9967