Learn More
Nitrate de bismuth pentahydraté, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Bismuth Nitrate Pentahydrate |
| CAS | 10035-06-0 |
| Quantité | 50 g |
| Formule moléculaire | BiH13N3O14 |
| Synonyme | Bismuth(3+) Salt Nitric Acid Hydrate (3:1:5), Bismuth(3+) Salt Nitric Acid Pentahydrate (3:1:5), Bismuth Trinitrate Pentahydrate, Bismuth(III) Nitrate Pentahydrate, Granions de Bismuth |
| Formule InChI | InChI=1S/Bi.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;; |
| SMILES | O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | bismuth ; trinitrate ; pentahydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 488.1 |
| Poids de la formule | 484.9967 |