Learn More
Sous-nitrate de bismuth, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12990364 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12990364 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12990364 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur RP 031 500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth subnitrate solution.
Conditionnement Ampoule
CAS 28434-01-7
Notes de qualité de la pureté EU Ph Ref: 1011502
Formule moléculaire C22H26O3
Concentration 10 μg/mL
Clé InChI VEMKTZHHVJILDY-UXHICEINSA-N
SMILES CC(=CC1C(C1(C)C)C(=O)OCC2=COC(=C2)CC3=CC=CC=C3)C
Nom IUPAC (5-benzylfuran-3-yl)méthyl (1R,3R)-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropane-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 338.447
CID PubChem 162381
Quantité 500 mL
ChEBI CHEBI:39280
Qualité Eu. Ph.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bismuth subnitrate solution. European Pharmacopoeia Ref: 1011502
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid