Learn More
Sous-nitrate de bismuth, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bismuth Subnitrate |
| CAS | 1304-85-4 |
| Quantité | 10 g |
| Formule moléculaire | Bi H O2 . 4 Bi H2 N O5 |
| Synonyme | Bismuth subnitrate, Bismuth hydroxide nitrate oxide (Bi5O(OH)9(NO3)4) (8CI), Basic Bismuth Nitrate, Bismuth Magistery, Bismuth Oxynitrate, Bismuth Subnitrate, Bismuth Subnitricum, Bismuth white, Bismuthyl Nitrate, Blanc de Fard, C.I. 77169, C.I. Pigment White 17, Cosmetic White, Flake White, Magistery of bismuth, Novismuth, OrbeSeal, Pigment White 17, Roter, Snowcal 5SW, Spanish White, Vicalin, Vikaline |
| Formule InChI | InChI=1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9 |
| SMILES | O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+](=O)[O-].O[Bi](O)O[N+](=O)[O-].O[Bi](O)O[N+](=O)[O-].O[Bi](O)O[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | nitrato de dihidroxibismutanilo;hidroxi(oxo)bismutano |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1461.99 |
| Poids de la formule | 1461.8728 |