Learn More
Fumarate de bisoprolol EP Impureté S, Mikromol™
Code produit 30460725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460725 4 x 25 mg 100mg
17943026 25 mg 25mg
17902066 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30460725 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0460.1400254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Fumarate de bisoprolol EP Impureté S, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzaldehyde
CAS 123-08-0
Noms d’analytes ou de composants 4-Hydroxybenzaldehyde
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-Hydroxybenzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. S (EP), Bisoprolol Imp. S (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity S, Bisoprolol Impurity S, p-Hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, para-Hydroxybenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Oc1ccc(C=O)cc1
Nom IUPAC 4-hydroxybenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 122,0368 g/mol