Learn More
Fumarate de bisoprolol, Mikromol™
Description
Fumarate de bisoprolol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bisoprolol fumarate |
| CAS | 104344-23-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Bisoprolol fumarate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | 2 C18 H31 N O4 . C4 H4 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Bisoprolol Fumarate, Bisoprolol hemifumarate |
| Formule InChI | InChI=1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+ |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nom IUPAC | ácido (E)-but-2-enedioico; 1-(propan-2-ilamino)-3-[4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenoxi]propan-2-ol |
| Afficher plus |