Learn More
Bisoprolol hemifumarate, MedChemExpress
Code produit. 16431366
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16431366
Marque: Medchem Express HYB0076
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Bisoprolol hemifumarate is a potent, selective and orally active β1-adrenergic receptor blocker with little activity on β2-receptor. Bisoprolol hemifumarate has the potential for hypertension, coronary artery disease and stable ventricular dysfunction research.
Bisoprolol hemifumarate is a potent, selective and orally active β1-adrenergic receptor blocker with little activity on β2-receptor. Bisoprolol hemifumarate has the potential for hypertension, coronary artery disease and stable ventricular dysfunction research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bisoprolol hemifumarate
CAS 104344-23-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H31NO4.1/2C4H4O4
Quantité 200 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.19 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (26.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(COCCOC(C)C)C=C1.OC(/C=C/C(O)=O)=O.[1/2]
Poids moléculaire (g/mol) 766.96
Poids de la formule 766.96
Pourcentage de pureté 99.73%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.