Learn More
Bisphénol A bis(4-aminophényl) éther, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324411 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324411 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC10655525
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bisphenol A Bis(4-aminophenyl) Ether
CAS 13080-86-9
Noms d’analytes ou de composants Bisphenol A Bis(4-aminophenyl) Ether
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C27 H26 N2 O2
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme 4,4'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[benzenamine] (ACI), Aniline, 4,4'-[isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]di- (7CI, 8CI), 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[p-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenyl-1,1'-diyldioxy)dianiline, 4,4'-[Isopropylidenebis(1,4-phenylene)dioxy]dianiline, 4,4'-Propane-2,2-diylbis(4,1-phenyleneoxy)dianiline, 4-[4-[2-[4-(4-Aminophenoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]benzenamine, [4-(4-[1-[4-(4-Aminophenoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy)phenyl]amine, BAPP, Bisphenol A bis(4-aminophenyl) ether
Formule InChI InChI=1S/C27H26N2O2/c1-27(2,19-3-11-23(12-4-19)30-25-15-7-21(28)8-16-25)20-5-13-24(14-6-20)31-26-17-9-22(29)10-18-26/h3-18H,28-29H2,1-2H3
SMILES CC(C)(c1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1)c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3
Nom IUPAC 4-[4-[2-[4-(4-aminophénoxy)phényl]propan-2-yl]phénoxy]aniline
Poids moléculaire (g/mol) 410.507
Quantité 10 mg
Poids de la formule 410,199 g/mol