Learn More
Bitoscanate, Mikromol™
Code produit 30052205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052205 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052205 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1837.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Bitoscanate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bitoscanate
CAS 4044-65-9
Noms d’analytes ou de composants Bitoscanate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H4 N2 S2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Benzene, 1,4-diisothiocyanato-, Isothiocyanic acid, p-phenylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,4-Diisothiocyanatobenzene, Bitoscanat, Bitoscanate, Jonit, PDITC, Phenylene-1,4-diisothiocyanate, WM 842, p-Phenylene bisisothiocyanate, p-Phenylene diisothiocyanate
Formule InChI InChI=1S/C8H4N2S2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h1-4H
SMILES S=C=Nc1ccc(cc1)N=C=S
Nom IUPAC 1,4-diisothioguanobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 192.26
Quantité 250 mg
Poids de la formule 191,9816 g/mol