Learn More
Biuret, Mikromol
Code produit 30458280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30458280 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458280 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1467.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Biuret, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Biuret
CAS 108-19-0
Noms d’analytes ou de composants Biuret
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C2 H5 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Imidodicarbonic diamide, Biuret (8CI), Allophanamide, Allophanic acid amide, Allophanimidic acid, Carbamylurea, Desmodeyn 75, Dicarbamylamine, HO 1, HO 1 (biuret), Isobiuret, N 75, NSC 8020, Urea, (aminocarbonyl)-, Ureidoformamide
Formule InChI InChI=1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES NC(=O)NC(=O)N
Nom IUPAC carbamoylurée
Poids moléculaire (g/mol) 103.08
Quantité 25 mg
Poids de la formule 103,0382 g/mol