Learn More
Réactif de Biuret - Pharmacopée britannique, Fisher Chemical™
Code produit 30695061 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30695061 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30695061 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur BPR 051
Réactifs de pharmacopée pour les tests et les monographies, produits conformément aux BPF ISO Système de gestion de la qualité 9001.
    Ce réactif de pharmacopée est fabriqué :
  • Utilisation de composants de qualité réactif conformes à la pharmacopée
  • Eau conforme aux exigences de la monographie de la pharmacopée pertinente pour l'eau purifiée
  • Fourni avec un certificat d'analyse pour le test de performance
  • Certaines normes pharmacopéiques sont également accréditées selon ISO 17025 et ISO 17034
Mention de danger : Peut être inflammable ou comburant ; peut provoquer de graves brûlures de la peau et de graves lésions ou irritations oculaires ; peut provoquer une irritation respiratoire, de la somnolence ou des vertiges ; peut être toxique en cas d'ingestion, de contact avec la peau ou d'inhalation ; peut provoquer le cancer, des anomalies génétiques, une toxicité pour la reproduction ou des troubles du développement ; peut être nocif pour les organismes aquatiques et entraîner des effets néfastes à long terme ; peut être corrosif pour les métaux.
Spécification
Quantité 1000 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • British Pharmacopoeia Reagent - Biuret Reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, copper sulphate, pentahydrate