Learn More
BIX-01294, MedChemExpress
Code produit. 16440417
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16440417
Marque: Medchem Express HY10587
MedChemExpress BIX-01294 is a reversible and highly selective G9a and GLP Histone Methyltransferase inhibitor, with IC50s of of 1.7 μM and 0.9 μM, respectively. BIX-01294 inhibits G9a/GLP by competing for binding with the amino acids N-terminal of the substrate lysine residue. BIX-01294, a (1H-1,4-diazepin-1-yl)-quinazolin-4-yl amine derivative, induces necroptosis and autophagy. BIX-01294 has antitumor activity in recurrent tumor cells.
BIX-01294 is a reversible and highly selective G9a and GLP Histone Methyltransferase inhibitor, with IC50s of of 1.7 μM and 0.9 μM, respectively. BIX-01294 inhibits G9a/GLP by competing for binding with the amino acids N-terminal of the substrate lysine residue. BIX-01294, a (1H-1,4-diazepin-1-yl)-quinazolin-4-yl amine derivative, induces necroptosis and autophagy. BIX-01294 has antitumor activity in recurrent tumor cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau BIX-01294
CAS 935693-62-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H38N6O2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 110 mg/mL (224.20 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C=C(C(NC2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)=NC(N4CCN(C)CCC4)=N5)C5=C1
Poids moléculaire (g/mol) 490.64
Poids de la formule 490.64
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.