Learn More
BIX-01294, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Description
BIX-01294 is a reversible and highly selective G9a and GLP Histone Methyltransferase inhibitor, with IC50s of of 1.7 μM and 0.9 μM, respectively. BIX-01294 inhibits G9a/GLP by competing for binding with the amino acids N-terminal of the substrate lysine residue. BIX-01294, a (1H-1,4-diazepin-1-yl)-quinazolin-4-yl amine derivative, induces necroptosis and autophagy. BIX-01294 has antitumor activity in recurrent tumor cells.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BIX-01294 |
| CAS | 935693-62-2 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C28H38N6O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 110 mg/mL (224.20 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=C(OC)C=C(C(NC2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)=NC(N4CCN(C)CCC4)=N5)C5=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 490.64 |
| Poids de la formule | 490.64 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.