Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Immuno noires à 96 puits
Effectuez des immunodosages quantitatifs et qualitatifs tels que les tests ELISA et de liaison avec trois types de surface au choix.
Marque: Thermo Scientific™ 7805
175.20 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 2.97000kg
Description
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs tels que les tests ELISA et les tests de liaison grâce aux plaques Thermo Scientific™ Immuno noires à 96 puits dotées de trois types de surface au choix et offrant une liaison optimale. Ces plaques minimisent le bruit de fond lors de la lecture par fluorescence.
Caractéristiques :
- La plaque présente un encombrement conforme aux normes SBS — compatible avec les équipements standard
- Proposée avec des puits à fond plat ou rond
- Homogénéité/reproductibilité de liaison certifiée
Choix de la surface :
- Les plaques Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ et Universal Binding (UB) sont destinées à l’absorption des molécules hydrophobes.
- La plaque Thermo Scientific MaxiSorp est hydrophile et idéale pour les tests sur anticorps en sandwich.
- Les plaques Microfluor 2 et Microlite 2+ sont légèrement hydrophiles et se lient à une grande variété de biomolécules.
Compatibles avec :
Compatibles avec les couvercles pour plaques Thermo Scientific MicroWell, film de scellage et membrane perméable
Informations de commande :
La disponibilité peut varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Légèrement hydrophile | |
Avec couvercle | |
8 x 12 | |
Noir | |
PS | |
96 | |
Liaison élevée | |
Fluorescence | |
10 | |
Anticorps (glycoprotéines) et protéines |
Étalon | |
Fluorescence | |
50 boîtes | |
Microplaque | |
330 μl | |
280 μl | |
Rond | |
50 | |
Néant | |
F96 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.