Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en caoutchouc butadiène-acrylonitrile noire
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
Conditionnement:
25m
Description
- Non renforcées
- Caoutchouc butadiène-acrylonitrile
- Quantité minimale de 5 m
- Disponibles en plusieurs diamètres intérieurs
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2008 |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Matériau | NBR |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Longueur totale (métrique) | 5 m |
| Épaisseur (métrique) | 2 mm |
| Propriétés de résistance | Résistant à l’huile |
| Couleur | Noir |