Learn More
Thermo Scientific™ Pointes d’automatisation conductrices pour stations de travail Qiagen™
Description
Améliorez les performances de pipetage grâce aux pointes automatisées Thermo Scientific™ conçues pour les systèmes de pipetage universels Qiagen™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. La parfaite rectitude de leurs pointes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatible avec : Qiagen Rosys, Colibri et BioRobot 3000/8000/9600/9604.
- Disponible en version non stérile, stérile et avec la technologie de filtre ART™
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1000μL |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Noir |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Conducteur |
| Conditionnement | 96 pointes/plateau, 10 plateaux/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Universal Fit, Qiagen |
| Gamme de produits | Qiagen |
| Fit for Purpose | Stérile et prêt pour la PCR |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.