Learn More
mb2 Siège en tissu bleu sur patins
Click to view available options
:
Contient 5 rembourrages
Description
- Siège de laboratoire en tissu bleu
- Assise et dossier capitonné en tissu
- Dossier réglable en hauteur, profondeur et contact permanent ajustable et blocable en toute position
- Réglable en hauteur par vérin pneumatique
- Piètement 5 branches en nylon renforcé
- Patins
Spécification
Spécification
| Type de produit | Siège Boeing |
| Couleur | Noir |
| Réglable (hauteur) | Yes |
| Réglable | Height |
| Type de dossier | Ergonomic |
| Hauteur (métrique) | 700 mm |
| Capacité | 5 tampons |
| Hauteur de siège | 470 to 670 mm |
| Poids (métrique) | 9.66 kg |
| Avec accoudoir | No |
| Afficher plus |