Description
Uvex 2 chaussures 6502.2 S3 SRC
- Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
- Léger et flexible
- Dernière génération de 100 % sans métal Uvex Xenova™ capuchon sur l’orteil
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
- La semelle intermédiaire non métallique et résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
- Conçues grâce à la nouvelle technologie pour un confort exceptionnel
- Uvex Climazone pour un confort optimal du port
- Dessus en cuir respirant et résistant à l’eau
- La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
- Fournies avec des lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
- Conception pratiquement sans coutures pour éliminer les points de pression
- Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
- Languette et col rembourrés et souples
- Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
- Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
- Uvex partie supérieure
- Satisfait aux exigences en matière de DSE : résistance à la surface de Kleiner 35 mégalomètres
- Certifié Uvex des soins médicaux pour les prothèses médicales individuelles, orthopédiques et les ajustements individuels de la seule unité tels que l’augmentation globale, l’augmentation interne et externe et d’autres solutions
- Article n° 6502.2
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Tailles : 35 à 52
Specifications
Specifications
| Couleur | Noir, Orange |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 35 |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
| Matériau au niveau des orteils | Composite |
| Jetable | Réutilisable |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 20345:2011 |
| Sexe | Unisexe |
| Ajustement | Largeur standard |
| Modèle | Uvex 2 |
| Show More |