Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en caoutchouc butadiène-acrylonitrile noire
Code produit. 10014980
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
Conditionnement:
25m
Code produit. 10014980
Marque: Deutsch Neumann™ 3240408
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une résistance à l'huile en laboratoire.
  • Non renforcées
  • Caoutchouc butadiène-acrylonitrile
  • Quantité minimale de 5 m
  • Disponibles en plusieurs diamètres intérieurs
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2008
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Matériau NBR
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (métrique) 2 mm
Propriétés de résistance Résistant à l’huile
Couleur Noir