Learn More
Fisherbrand™ Bouchons phénoliques noirs
Code produit. 16174397 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Finition de col:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33 à 400
38-400
Quantité:
12
576
1600
3100
5500
Conditionnement:
1600 pièces
3100 pièces
5500 pièces
576 pièces
Code produit. 16174397
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le bouchon à vis phénolique noir avec revêtement Poly-Seal est fabriqué en polyéthylène basse densité. Pour une utilisation avec plusieurs flacons en verre moulés Fisherbrand
Le revêtement de cône unique offre un très bon maintien du couple et d’excellentes caractéristiques d’étanchéité
Spécification
Couleur Noir
Quantité 1600
Couleur de bouchon Noir
Finition de col 38-400
Closure Included Non
Joint de fermeture Cône en polyéthylène
Matériau du bouchon Phénolique