Learn More
Fisherbrand™ Bouchons phénoliques noirs
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Finition de col:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33 à 400
38-400
Quantité:
12
576
1600
3100
5500
Conditionnement:
1600 pièces
3100 pièces
5500 pièces
576 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Quantité | 1600 |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Finition de col | 38-400 |
| Closure Included | Non |
| Joint de fermeture | Cône en polyéthylène |
| Matériau du bouchon | Phénolique |