Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à vis en plastique noir
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Finition de col:
20 à 400
28 à 400
33 à 400
Conditionnement:
576 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Black |
| Description | Screw cap |
| Matériau | Plastic |
| Longueur (métrique) | 80mm |
| Nbre par carton | 576 Cs. |
| Quantité | 576/PK. |
| Stérilité | Stérile |
| Matériau de revêtement | Rubber |
| Finition de col | 20 à 400 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Afficher plus |