Learn More
Kautex™ Bouchons à vis en PP noirs
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 100 ml
Flacon de 1500/2500/4000 ml
Flacon de 200/300 ml
Flacon de 2000 ml
Flacon de 250/350 ml
Flacon de 50 ml
Flacon de 500 ml
Flacon de 500/750/1000 ml
Flacon de 750/1000 ml
Diamètre (métrique):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
54 mm
65 mm
65 mm
80 mm
Comprend:
Anneau d’évidence avec sortie
Anneau d’inviolabilité sans sortie
Anneau inviolable
Avec anneau d’évidence avec sortie
S/O
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Comprend | Anneau d’inviolabilité sans sortie |
| Matériau | PP |
| Filetage (métrique) | 00 mm |
| Matériau de revêtement | Insert en mousse en polyéthylène |
| Finition de col | 00 mm |
| Type de produit | Bouchon à vis |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de 100 ml |
| Diamètre (métrique) | 32 mm |