Specifications
| Contenu et stockage | Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
| Format | 0.016 M PBS (pH 7.4), 0.2% BSA |
| Conservateur | 0.02% Sodium Azide |
| Quantité | 5 ml |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Gamme de produits | Novus |