Learn More
BRAND™ Fiole jaugée classe A USP en verre borosilicaté Blaubrand™ Code produit.: 10346522
En stock
Il en reste null
Ajouter au panier
BRAND™ Fiole jaugée classe A USP en verre borosilicaté Blaubrand™
Code produit. 10346522 Tous les produits Brand Produits
500 ml, 19/26, 2 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 mL
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10346522
Marque: BRAND™ 36952
Focus sur les essais agro-scientifiques
Utilisez le code promo 24136 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
En verre borosilicaté de classe A et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée classe A USP en verre borosilicaté BRAND™ Blaubrand™ est fournie avec un bouchon en PP et un certificat de lot USP. Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
  • En verre borosilicaté de classe A.
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
  • Bouchon en PP inclus.
  • Le marquage DE-M facilite le contrôle du volume.
  • Étalonnée pour son volume contenu. (TC, In)
  • Certificat de lot USP inclus. Certificat individuel USP disponible sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Étalonné pour contenir
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042, certificat de lot USP, certificat individuel USP sur demande
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté
Limite d’erreur ± 0,20 ml
Nbre par carton 2 pièces
Classe A
Taille du bouchon 19/26
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND
    • Plusieurs fabricants
      Utilisez le code promotionnel 24136 pour réaliser des économies considérables.
      Code promotionnel: 24136
      Expire2025-10-26
      Jours
      41
      Heures
      19
      Minutes
      23
      Secondes
      47
    • Plusieurs fabricants
      Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
      Code promotionnel: 24168
      Expire2025-09-30
      Jours
      15
      Heures
      19
      Minutes
      23
      Secondes
      47
      Nouvelle offre
      *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/09/2025 et le 30/09/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
      Termes et conditions Économisez maintenant
    • Plusieurs fabricants
      Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
      Code promotionnel: 24168
      Expire2025-09-30
      Jours
      15
      Heures
      19
      Minutes
      23
      Secondes
      47
      Nouvelle offre
      *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/09/2025 et le 30/09/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
      Termes et conditions Économisez maintenant
    • Plusieurs fabricants
      Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
      Code promotionnel: 24158
      Expire2025-10-31
      Jours
      46
      Heures
      19
      Minutes
      23
      Secondes
      47
      Hot Deal
      *Cette promotion est ouverte aux clients d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, du Danemark, d'Espagne, de Finlande, de France, d'Irlande, d'Italie, de Norvège, du Portugal, du Royaume-Uni, de Suède, de Suisse et des Pays-Bas uniquement (à l'exclusion de l'Irlande du Nord). L'offre n'est valable que pour les commandes admissibles reçues par Thermo Fisher Scientific entre le 01.09.2025 et le 31.10.2025 23:59 CEST ou jusqu'à épuisement des stocks de l'offre promotionnelle, selon la première éventualité. Pour bénéficier de la remise, les clients doivent indiquer le code promotionnel spécifié ci-dessus (24158). Il doit être présenté au moment de la commande pour bénéficier de la réduction. Le code promotionnel peut être utilisé plusieurs fois. La liste des produits éligibles est disponible sur cette page. L'offre est limitée aux produits éligibles. Cette promotion n'est pas cumulable avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle là où elle est interdite, autorisée ou limitée par les lois ou réglementations fédérales, nationales, provinciales ou locales, ou par la politique de l'agence ou de l'institution. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. Les articles MBD (Oxoid) ne sont pas éligibles en Irlande et en dehors des pays européens.
      Conditions générales de vente Voir détails promo
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    BRAND™ Fiole jaugée classe A USP en verre borosilicaté Blaubrand™ >