Learn More
Brand™ Fiole jaugée USP de classe A en verre borosilicaté ambré BLAUBRAND™ avec bouchon en verre
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
100 ml
Taille du bouchon:
10/16
14/23
Type de produit:
Fiole jaugée
Limite d’erreur:
± 0,03 ml
± 0,08 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
- En verre borosilicaté ambré
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Comprend un bouchon en verre ambré, interchangeable avec un bouchon en polypropylène.
- Le flacon ambré foncé protège contre la détérioration des liquides photosensibles.
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Étalonné pour contenir |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042, certificat individuel USP sur demande |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Couleur | Ambré |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Limite d’erreur | ± 0,03 ml |
| Nbre par carton | 2 pièces |
| Type de produit | Fiole jaugée |
| Tolérance | ± 0,03 ml |
| Afficher plus |