Learn More
BRAND™ Pipettes à poire Blaubrand™ AR-GLAS™ à 1 seul trait, avec certificat de lot
Code produit. 15804487 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 ml
2 ml
2,5 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Volume (métrique) unitSize
15804487 0,5 ml 12 pièces
15814487 1 ml 12 pièces
15824487 2 ml 12 pièces
15834487 2,5 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 15804487 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 229701
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes à poire à 1 repères BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ portent un marquage DE-M en émail bleu. Commande totale livrée à partir d’un lot (dans la mesure du possible).
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™
  • 1 trait avec marquage DE-M en émail bleu
  • Classe AS
  • Certifié DIN EN ISO 648
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Délai d’attente : 5 secondes
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
  • Commande totale livrée à partir d’un lot (dans la mesure du possible)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648, ISO 1769
Classe AS
Matériau AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Bleu
Type de graduation Marquage DE-M
Tolérance plusmn; 0,005
Couleur Noir
Volume (métrique) 0,5 ml
Longueur (métrique) 300 mm
Type Pipette à poire