Learn More
BRAND™ Burette automatique BLAUBRAND™ avec flacon et robinet d’arrêt intermédiaire
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction en verre borosilicaté (boro 3.3) selon DIN EN ISO 385.
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex).
- Bande Schellbach.
- Comprend un robinet à pointeau avec broche en PTFE (robinet d’arrêt intermédiaire avec clé en PTFE).
- Remise à zéro automatique.
- Robinet d’arrêt intermédiaire 4 NS/19 pour le recyclage des liquides résiduels.
- Hauteur totale d’env. 1 m incl. flacon de 2000 ml (verre sodocalcique).
- Toutes les burettes automatiques BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Certificat d’étalonnage DAkkS, certificat individuel USP ou certificat individuel aussi disponibles sur demande.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon, robinet à pointeau, broche en PTFE |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,02 mL |
| Comprend | Bande Schellbach |
| Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
| Tolérance | ±0.02 mL |
| Type | Burette automatique |
| Class | Classe AS |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 385, USP |