Learn More
BRAND™ Burette automatique BLAUBRAND™ avec robinet d’arrêt latéral
Code produit. p-7164754 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11956129
Marque: BRAND™ 22521
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La burette automatique BLAUBRAND™ comprend un robinet d’arrêt latéral et une bande Schellbach bleue.
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Bande Schellbach
  • Avec robinet à pointeau avec broche en PTFE
  • Remise à zéro automatique
  • Bouteille en verre sodocalcique de 2000 mL vendue séparément (voir 126965, Bouteilles BRAND BISTABIL)
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints par emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Graduations 0,02 mL
Comprend Bande Schellbach bleue
Robinets d’arrêt Robinet d’arrêt latéral de sécurité
Garantie 12 mois
Type Burette