Learn More
BRAND™ Microburette Bang-Pattern BLAUBRAND™
Code produit. 15201929 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 15201929
Marque: BRAND™ 24269
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec robinet à pointeau droit avec broche en PTFE (clé en PTFE dans le robinet d’arrêt intermédiaire)
  • Classe AS
  • Verre Boro 3.3
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 385
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Bande Schellbach
  • Toutes les burettes BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat par emballage
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité (métrique) 10 ml
    Matériau Verre borosilicaté
    Graduations 0,02 mL
    Nb par paquet 2
    Robinets d’arrêt Droit
    Matériau du robinet d’arrêt PTFE
    Tolérance ± 0,02 ml
    Class Classe AS
    Certifications/Conformité DIN EN ISO 385, USP