Learn More
BRAND™ Microburette Bang-Pattern BLAUBRAND™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,01 mL |
| Nb par paquet | 2 |
| Robinets d’arrêt | Droit |
| Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
| Tolérance | ±0,01 ml |
| Class | Classe AS |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 385, USP |