Learn More
BRAND™ Pipettes graduées BLAUBRAND™
Code produit. 11818311 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 mL
0,2 ml
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 11818311
Marque: BRAND™ 27702
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En AR-GLAS™. Les pipettes de mesure graduées BLAUBRAND™ sont étalonnées pour contenir (TC, In.)
  • En AR-GLAS™
  • Marquage DE-M de classe A.
  • Limites d’erreur et sous-division conformément à la norme DIN 12689
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Toutes les pipettes graduées BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
  • Également disponible sur demande avec certificat individuel, certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision plusmn; 0,001 ml
Calibré Oui
Étalonnage Pour contenir
Certifications/Conformité DIN 12689
Classe A
Matériau AR-GLAStrade;
Graduée Oui
Couleur de graduation Bleu
Graduations 0,001 mL
Quantité 12/boîte
Couleur Vert
Volume (métrique) 0,1 mL
Longueur (métrique) 360 mm