Learn More
BRAND™ Éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe A Blaubrand™
Code produit. p-8000577 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11303894
Marque: BRAND™ 32138
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN ISO 4788. L’éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe A BRAND™ Blaubrand™ possède un bec verseur intégré et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité. Les graduations sont marquées en émail bleu pour une évaluation aisée du volume.
  • En verre borosilicaté.
  • Conforme aux normes DIN ISO 4788
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
  • Comprend un bec verseur intégré et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité
  • Graduations en émail bleu pour une évaluation aisée du volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de base Hexagonale
Étalonnage Pour contenir
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Class A
Hauteur (métrique) 260 mm
Tolerance Metric ±0,5 ml
Type Éprouvette graduée
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 100 ml
Comprend Certificat de lot
Balance Marquage DE, graduations courtes en émail bleu
Graduations 1 ml
Autoclavable Autoclavables
Subdivision 1 ml