Learn More
BRAND™ Fioles jaugées classe A Blaubrand™ ETERNA™
Code produit. 11824010 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Type de goulot:
Large
Étroit
Limite d’erreur:
±0,04 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
± 0,06 ml
± 0,08 ml
± 0,15 ml
± 0,1 ml
± 0,6 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11824010
Marque: BRAND™ 36852
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 1042. Les fioles jaugées BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ de classe A sont calibrées pour contenir une quantité précise de liquide à une température donnée. Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles. Les fioles sont accompagnées de bouchons en PP et portent un marquage DE-M.
  • Flacon volumétrique de classe A
  • En verre borosilicaté
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 1042
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
  • Comprend un bouchon en polypropylène et un marquage DE-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Étalonné pour contenir
Certifications/Conformité Certificat USP individuel et de lot USP, DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté
Limite d’erreur ±0.25 ml
Type de goulot Étroit
Nbre par carton 2/boîte
Graduated Oui
Classe A
Type de bouchon Bouchon
Taille du bouchon 19/26