Learn More
BRAND™ Fioles jaugées classe A Blaubrand™ ETERNA™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Type de goulot:
Large
Étroit
Limite d’erreur:
±0,04 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
± 0,06 ml
± 0,08 ml
± 0,15 ml
± 0,1 ml
± 0,6 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Flacon volumétrique de classe A
- En verre borosilicaté
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
- Comprend un bouchon en polypropylène et un marquage DE-M
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Étalonné pour contenir |
| Certifications/Conformité | Certificat USP individuel et de lot USP, DIN EN ISO 1042 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 20 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Limite d’erreur | ±0,04 ml |
| Type de goulot | Étroit |
| Nbre par carton | 2/boîte |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |