Learn More
BRAND™ Fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A Blaubrand™ avec bouchon en verre
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 mL
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Type de goulot:
Large
Étroit
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Flacon volumétrique de classe A
- En verre borosilicaté
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
- Le marquage DE-M permet le contrôle précis et rapide du volume
- Bouchon en verre inclus
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Étalonné pour contenir |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Couleur | Transparent |
| Description | Marquage DE-M |
| Capacité (métrique) | 200 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Limite d’erreur | ± 0,15 ml |
| Type de goulot | Étroit |
| Nbre par carton | 2/boîte |
| Afficher plus |